Imprimer
Tubes à essais avec ou sans rebord, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
261300302 261300602 261300808 261301307 261301607 261302106 261302303 261302603 261302809 261303308 261303608 261310106 261310303 261310603 261310809 261311102 261311308 261311608 261312604 261312801 261313309 261313609 261313806 261303805 261301101 261312107 261312304 261301204 261311205
212-1004EA 80.4 EUR
212-1004 212-1006 212-1008 212-1012 212-1015 212-1016 212-1018 212-1020 212-1022 212-1024 212-1026 212-1102 212-1104 212-1106 212-1108 212-1110 212-1112 212-1114 212-1120 212-1122 212-1124 212-1126 212-1128 212-1028 212-1010 212-1116 212-1118 212-0380 212-0381
Tubes à essais avec ou sans rebord, DURAN®
Tubes Tubes à essais
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®. Parois épaisses, exceptionnelle résistance mécanique.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.