Imprimer
Tubes à essais avec rebord, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
261100109 261100306 261100606 261100803 261101105 261101302 261101602 261102607 261102804 261103303 261103603 261103809 261102101 261102307
212-1202EA 39.9 EUR
212-1202 212-1204 212-1206 212-1208 212-1210 212-1212 212-1214 212-1220 212-1222 212-1224 212-1226 212-1228 212-1216 212-1218
Tubes à essais avec rebord, DURAN®
Tubes Tubes à essais
FIOLAX®, verre neutre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance relativement élevée aux brusques changements de température et au chauffage local
Tubes à essais à paroi fine pour un large éventail d'applications.