Imprimer
Tubes à essai
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 240 EUR
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Tubes à essai
Tubes Tubes à essais
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.