Imprimer
Tubes de culture à usage unique avec bouchon à visser, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 82.7 EUR
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Tubes de culture à usage unique avec bouchon à visser, DURAN®
Tubes Tubes de culture
En verre sodo-calcique avec filetage DIN et capuchon à vis en PP.
  • Economical disposable culture tubes
  • Food grade TPE gasket
Ne supportent pas les changements thermiques.