Imprimer
Tubes de culture avec capuchon à vis, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 428 EUR
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Tubes de culture avec capuchon à vis, DURAN®
Tubes Tubes de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec filetage DIN et bouchon à visser en PBT rouge avec joint revêtu de PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique, stérilisables à une surpression de 1 bar max. à 121 °C
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température