Imprimer
VWR®, Tubes à essais
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212-1809EA 136 EUR
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Tubes à essais
Tubes Tubes à essais
En polystyrène (PS), transparent.
  • Centrifugation jusqu'à 3000×g
  • Autres couleurs et bouchons sur demande
  • Stériles (bouchon rouge) ou non stériles (sans bouchon)
Ces tubes universels à fond rond permettent de nombreuses applications.