Imprimer
Tubes, en rack, non stériles
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781525 781535 781500 781510 781520 781530 781540
211-3255EA 80.6 EUR
211-3255 211-3257 211-3252 211-3253 211-3254 211-3256 391-5701
Tubes, en rack, non stériles
Tubes Microtubes
En PP, avec capuchons en PE, non stériles.
  • Tubes et portoirs autoclavables jusqu´à +121 °C (2 bar), selon DIN EN 285 (sauf les capuchons)
  • Conçus pour un stockage et une congélation jusqu'à -80 °C, ainsi que pour le transport de réactifs et d'échantillons
  • Compatibles avec des microplaques standards
  • Pour une utilisation avec des micropipettes multi-canaux
Ces tubes conviennent particulièrement aux tests biologiques, tels que PCR, études d'absorption cellulaire, RIA et EIA.
Tubes Ø ext.×h (mm): 8,8×45