Imprimer
Barrettes de bouchons, dessus plat
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 2.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 2.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Mauvaise surprise: ces bouchons ne vont pas avec les plaques ref 732-2387. Ce serait bien de savoir sur catalogue quels produits vont ensembles ! merci
Réponse
de VWR France Publié 09/06/2016
Nous vous remercions pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer. Pour trouver les bouchons compatibles, il faut vous rendre sur la page des plaques 732-2387 dans l'onglet Accessoires. Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
AB-0783 AB-0786 AB-0850 AB-0851 AB-0784
732-4880EA 37.98 EUR
732-4880 732-4882 732-4896 732-4897 732-4881
Barrettes de bouchons, dessus plat
Scellés Microplaque Sceaux
Fabriqués en polypropylène (PP).
  • Surface plane de chaque bouchon facilite l'étiquetage des échantillons
  • Grands repères étiquetés pour orientation et retrait des barrettes (A-H pour 8 barrettes, 1-12 pour 12 barrettes)
  • Certifiés exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain
Adaptés à la plupart des microplaques PCR 96 puits, ainsi qu'avec la plupart des barrettes de tubes standard et profil bas.
Colour: Natural