Imprimer
Barrettes de 8 tubes PCR avec bouchons plats individuels fixés
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781332 781333
211-2613EA 175 EUR
211-2613 211-2614
Barrettes de 8 tubes PCR avec bouchons plats individuels fixés
Tubes Tubes PCR
PP. Huit tubes PCR connectés de 0,2 ou 0,15 ml avec bouchons plats individuels fixés.
  • Le bouchon offre une protection idéale contre la contamination
  • Très transparent, le bouchon est idéal pour la PCR en temps réel (qPCR)
  • Disponibles en versions standard ou à profil abaissé
  • Exempts d'ADN, de RNase et de DNase
Couleur: Transparent