Imprimer
Barrettes de microtubes pour PCR 0,2 ml, Amplitube™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T320-1B T320-1G T320-1N T320-1R T320-1Y T321-1N T321-1B T321-1G T321-1R T321-1Y T321-2N T320-10N T321-2B T321-2G T321-2R T321-2Y T321-3N
211-3322EA 116 EUR
211-3322 211-3323 211-3321 211-3324 211-3325 211-3326 211-3327 211-3328 211-3329 211-3330 SIMPT321-2N SIMPT320-10N SIMPT321-2B SIMPT321-2G SIMPT321-2R SIMPT321-2Y SIMPT321-3N
Barrettes de microtubes pour PCR 0,2 ml, Amplitube™
Tubes Tubes PCR
En PP. Les parois ultra-fines assurent un transfert thermique uniforme et efficace, afin de réduire le temps de réaction PCR dans la plupart des cycleurs thermiques à fond en V.
  • Conviennent à un espacement de puits standard et à des pipettes 8 canaux
  • Les barrettes peuvent être découpées pour permettre une utilisation comme tube individuel
  • Choix de tubes naturels ou de quatre couleurs non cytotoxiques et non métalliques pour l'identification visuelle des échantillons
  • Les barrettes de bouchons bombés non attachés, à commander séparément, assurent l'étanchéité pendant tout le cycle thermique
  • Certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN
Ultra clear, flat caps are ideal for fluorescence, luminescence and real-time PCR applications.
Cdt: En sacs refermables scellés.