Imprimer
Microtubes pour PCR avec bouchons, 0,2 ml et 0,5 ml, Amplitube™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T325-3B T325-3G T325-3N T325-3R T325-3Y T325-1B T325-1G T325-1N T325-1R T325-1Y T325-2N T325-2B T325-2G T325-2R T325-2Y T325-4N T325-4B T325-4G T325-4R T325-4Y T325-2VG T325-1VB T325-1VG T325-1VN T325-1VR T325-1VY T325-2VB T325-2VN T325-2VR T325-2VY
211-3312EA 58.9 EUR
211-3312 211-3313 211-3311 211-3314 211-3315 211-3302 211-3303 211-3301 211-3304 211-3305 211-3306 211-3307 211-3308 211-3309 211-3310 211-3316 211-3317 211-3318 211-3319 211-3320 731-0470 731-0464 731-0465 731-0466 731-0467 731-0468 731-0469 731-0471 731-0472 731-0473
Microtubes pour PCR avec bouchons, 0,2 ml et 0,5 ml, Amplitube™
Tubes Tubes PCR
PP. Les parois ultra-fines assurent un transfert thermique rapide et une réduction du temps de cycle et de réaction PCR.
  • Les bouchons à charnière assurent une excellente étanchéité pendant le cycle thermique, empêchent l'évaporation et sont faciles à ouvrir et refermer d'une seule main
  • Choix de tubes naturels ou de quatre couleurs non cytotoxiques et non métalliques pour l'identification visuelle des échantillons
  • Le tube de 0,2 ml possède une surface inscriptible et un bouchon avec une protection intégrale empêchant la contamination par la surface du couvercle
  • Le tube de 0,5 ml possède une surface inscriptible gravée et est gradué par incréments de 0,1 ml.
  • Certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN
Ø×H: 0,2 ml 6×21 mm ; 0,5 ml 8×29 mm
Cdt: En sacs refermables scellés