Barrettes de tubes et bouchons PCR®, Low Profile, 0,2 ml
TubesTubes PCR
PP. Le profil abaissé de ces tubes réduit 'l'espace mort' entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant ainsi la réduction du volume de PCR et accroissant l'efficacité de la réaction.
Disponibles en barrettes de 8 ou 12 Thermo-tubes, avec ou sans bouchons plats ou bombés
Conviennent pour des blocs pour thermocycleurs de 0,2 ml
Capacité maximale de 0,15 ml une fois le tube fermé
Attaches d'extrémité étiquetées A-H (barrette de 8) et 1 - 12 (barrette de 12)
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain
Couleur: clair, sauf spécification contraire. Autres couleurs disponibles sur demande.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.