Imprimer
Tubes PCR, 0,5 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0350 AB-0533
732-4804EA 66.25 EUR
732-4804 732-0061
Tubes PCR, 0,5 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Tubes Tubes PCR
PP.
  • Capacité du tube de 0,6 ml maximum en position fermée
  • Bouchon clipsable intégré
  • Certifiés exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain
Adapté aux blocs pour thermocycleur de 0,5 ml.