Imprimer
Microtubes à centrifuger
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
297 298 298-04 298-06 298-13 298-12
211-2511EA 32.3 EUR
211-2511 211-2512 211-2900 211-2901 211-2902 211-2903
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP.
  • Parfaitement adaptés aux micro-analyses
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 14 000×g