Imprimer
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 221 EUR
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, sans graduations, bouchon à vis en PE avec embout de scellage.
  • Peuvent supporter une centrifugation à 17 000 ×g
  • Idéaux pour le stockage d'échantillons sériques et sanguins, également pour l'ébullition et la centrifugation
  • Bouchon à vis d'étanchéité positive avec embout de scellage
  • Ouverture et fermeture rapide via 1¼ tour de bouchon
  • Plage de température de fonctionnement : -90 à +100 °C
Informations de commande: des garnitures de bouchon de couleur facilitant l'identification sont disponibles séparément.