Imprimer
Capillaires pour point de fusion
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2930207 2930210 2930205 2940205 2930208 2940208 2930201 2930203 2930204 2940206 2940207 2940209 2940200 2940210 2940202
621-1967EA 238 EUR
621-1967 621-1968 621-1920 621-1921 621-1930 621-1931 621-1964 621-1965 621-1966 621-1970 621-1971 621-1972 MARI2940200 621-1963 MARI2940202
Capillaires pour point de fusion
Tubes Capillaires de point de fusion
These single use, glass capillary tubes can be used for storage of small amounts of liquids or for the determination of melting point.
  • With rectangular cut edges
  • Tolerance length: ± 1 mm
  • Tolerance diameter: ± 0,05 mm
Capillaires de type A avec deux extrémités ouvertes
Capillaires de type B avec une extrémité fermée