Imprimer
Bouchons en verre soufflé creux, longueur C, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2595/01M 2595/02M 2595/03M 2595/05M 2595/06M 2595/07M
217-0734EA 126 EUR
217-0734 217-0735 217-0736 217-0737 525-0385 217-0738
Bouchons en verre soufflé creux, longueur C, Quickfit®
Bouchons Bouchons en verre
Ces bouchons en verre conviennent parfaitement à une utilisation avec la verrerie à joints Quickfit® et d'autres verreries à col en verre rodé de longueur « C » plus courte.
  • Résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Structure soufflée creuse pour plus de légèreté
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
Tous les bouchons Quickfit® sont conformes aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383.