Imprimer
VWR®, Tubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
525-0402EA 155 EUR
89039-666 VWRU89039-660 89039-656 89039-664 525-0402 525-0400 VWRU89079-494
VWR®, Tubes à centrifuger, haute performance
Tubes Tubes à centrifuger
En PP, coniques, avec bouchon plat en PE-HD pourpre et scellage intégré ou bouchon enfichable avec zone d'étanchéité profonde.
  • Certifiés non cytotoxiques, apyrogènes, et sans nucléase
  • Bouchons disponibles en deux versions: plats avec scellage intégrél et surface lisse pour un étiquetage supplémentaire, ou bouchons optimisés pour un scellage sécurisé lorsqu’ils sont utilisés dans des agitateurs ou des incubateurs horizontaux
  • Graduations noires bien lisibles, et zone de marquage blanche sur le côté pour un codage permanent
  • Peuvent être utilisés pour stocker et congeler des échantillons, à des températures allant jusqu’à –80 °C
  • Centrifugation possible jusqu’à 12 500 ×g
  • Conception durable à base de résines vierges
Ces tubes à usage unique et fond conique, autoportants, sont extrêmement polyvalents; ils peuvent être utilisés aussi bien pour des tâches de routine, que pour la centrifugation à grande vitesse.
Les tubes sur portoirs sont emballés dans des portoirs congelables, recyclables et autoclavables. Les tubes sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma (à l’exception des tubes autoportants dans des sacs ou en vrac). Les tubes et les bouchons sont autoclavables et congelables.
Cdt: Conditionnement en vrac, en sachet, ou sur portoir autoclavable en plastique.