Imprimer
VWR® SuperClear, tubes à centrifuger ultra-haute performance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-0155EA 226 EUR
525-0155
VWR® SuperClear, tubes à centrifuger ultra-haute performance
Tubes Tubes à centrifuger
Largement appréciés, ces tubes à fond conique sont dédiés à la centrifugation haute vitesse; ils sont constitués de résine de qualité médicale non cytotoxique, permettant d'observer facilement le volume et la couleur de l'échantillon.
  • Sans casse ni fuite pendant la centrifugation à haute vitesse
  • Graduations faciles à lire, pour des mesures précises
  • Marquage breveté, extra large et indélébile
  • Plusieurs options de conditionnements disponibles
  • Exempts de RNase, de DNase, d'endotoxines et d'ATP
Avec les tubes SuperClear et leurs graduations imprimées bien visibles, le remplissage et la préparation d'échantillons sont simples. La zone de marquage brevetée, extra-large, est la plus grande sur le marché: elle est transparente, permettant de voir aisément les échantillons à travers l'étiquette; elle est aussi indélébile, évitant au codage de s'effacer lors des manipulations pour insérer les tubes dans le rotor de la centrifugeuse, ou les en retirer.
Caps are available in two styles: flat and plug. Flat caps are leak resistant and feature a moulded-in elastomeric sealing ring that keeps the sealed tubes completely secure. These caps are ideal for vortexing chemicals and long rocker incubations. Plug caps feature a deep sealing area and offer a secure seal for extended storage.
Les bouchons doivent être desserrés pendant l'autoclavage.