Imprimer
Centrifugeuse Tubes à fond conique
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 239 EUR
212-9607 212-9608 525-0387
Centrifugeuse Tubes à fond conique
Tubes Tubes à centrifuger
PP ou PS, fond conique, gradués, jetables.
  • Conviennent pour la centrifugation à usage général, les procédures d'analyse d'urine et la séparation du sérum
  • Chimiquement propres et exempts de métal, prêts à l'emploi, de taille et de forme constantes
  • Gradués
FCR max.: 3000×g pour les tubes en PP, 1200×g pour les tubes en PS.