Imprimer
Tubes à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 67.1 EUR
525-2811 525-2812
Tubes à centrifuger, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
En PC, à fond conique et bord droit, gradués, autoclavables.
  • Transparents, graduations en relief
  • Supportent des forces jusqu'à 6000 ×g
  • Parfaits pour les centrifugeuses réfrigérées ou non