Imprimer
Tubes pour culture, Nunclon™Δ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
145470 146183 156758
734-2036EA 639 EUR
734-2036 734-2037 734-2068
Tubes pour culture, Nunclon™Δ
Tubes Tubes de culture
Tubes stériles en PS avec bouchon en PE.
  • Le côté plat facilite l'observation microscopique, avec la possibilité d'utiliser une lame couvre-objet dans le tube
  • Milieu de culture maintenu dans le tube à côté plat lorsque ce dernier est placé en position horizontale
  • Excellente qualité optique
  • Traitement de surface certifié garantissant une adhérence et une croissance cellulaires optimales
Tubes à fond rond avec bouchon à vis ou clipsable pour cultures cellulaires standard, ou à côté plat pour cultures de cellules adhérentes.