Imprimer
XTRA™ Chariot
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FG409400GRAY FG409100BLA FG409300BLA FG409600BLA FG409100OWHT
RUBBFG409400GRAYEA 1220 EUR
RUBBFG409400GRAY RUBBFG409100BLA 129-1833 129-1832 RUBBFG409100OWHT
XTRA™ Chariot
Chariots
Chariots de rangement et de transport durables et élégants pour les applications en salle et en cuisine.
  • Montants en métal et étagères en plastique moulé durables et estétiques
  • Roulettes pivotantes anti-traces de 10,2 cm
  • Étagères larges pouvant accueillir jusqu’à 135 kg d’équipements et accessoires divers
  • Disponible en plusieurs versions
Informations sur les accessoires: Accessories are available for a complete system solution for housekeeping in the hospitality industry. Utility bin features a smooth easy-to-clean surface.
Informations de commande: Conteneur de 30 l en plastique à commander séparément.