Imprimer
Bacs de stérilisation, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6902-1000 6902-2000 6902-3000 6902-5000
489-2140EA 60.9 EUR
489-2140 489-2141 489-2142 489-2143
Bacs de stérilisation, Nalgene®
Plateaux/Récipients/Pots Bacs de stérilisation
PP.
  • Structure robuste
  • Rebords ultrarésistants
Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.