Imprimer
Pince universelle
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWN310-20 HWN312-28
231-0279EA 163 EUR
231-0279 HAMMHWN312-28
Pince universelle
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pinces droites pour de nombreuses applications médicales, industrielles et de laboratoire.
  • Résistantes aux acides
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables