Imprimer
Thermomètre de puisage
Fournisseur: Amarell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K196240-FL K196100-FL K196110-FL K196110-FL/VC K196112-FL K196120-FL K196120-FL/CC K196230-FL K196242-FL K196250-FL
AMARK196240-FLEA 69.4 EUR
AMARK196240-FL AMARK196100-FL AMARK196110-FL AMARK196110-FL/VC AMARK196112-FL AMARK196120-FL AMARK196120-FL/CC AMARK196230-FL AMARK196242-FL AMARK196250-FL
Thermomètre de puisage
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre de puisage à armure en laiton est adapté aux tests gouvernementaux.
  • Mercury free designs
  • Double protection subject to a second rotable metal sheath
The capillary prismatic enclosed scale spare thermometers are top finish round in structure and are packed in PE flap bag.
L×H: 70×32 mm
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.