Imprimer
Thermomètres à usage général, PTFE
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
512A110IMTJ-B 512250IMPJ-B 512250IMPJ-B-T 5122P110-T-QP 5182P110-T-QP 512A110IMTJ-R
620-0968EA 23.3 EUR
620-0968 620-0291 620-0292 620-0284 620-0294 620-1809
Thermomètres à usage général, PTFE
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres sont revêtus d'une gaine en PTFE. Celle-ci empêche toute contamination éventuelle par le verre ou le liquide en cas de bris.
  • Lecture aisée grâce au fond jaune
  • Gamme Biotemp® avec gaine de protection
  • Sécurité maximale
Ø: 6 à 7 mm
Liquide organique, toluène ou liquide rouge