Imprimer
VWR®, Frio Temp Precision Thermometers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0843EA 155 EUR
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Frio Temp Precision Thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres en verre s'utilisent dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves et banques de sang.
  • Liquide enviro safe non toxique et biodégradabley, ou alcool rouge
  • Lecture précise de la température, sans contaminer l'échantillon
  • Numéro de série individuel
  • Vaste choix
La lecture précise de la température est obtenue en utilisant la bouteille remplie (incluse) qui simule l'échantillon. Insérez le thermomètre dans la bouteille et placez-le à côté des échantillons pour de meilleurs résultats. En cas de bris accidentel, le revêtement PFA empêche la contamination du liquide et du verre.
Traceable to NIST/DKD
Certifications: Traçabilité NIST.
Informations de livraison: Livrés avec déclaration de précision et traçabilité plurilingue (en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), ainsi que fixations VELCRO® et fixations magnétiques.