Imprimer
VWR®, Thermomètres pour étuves à usage universel
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0823EA 78.7 EUR
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, Thermomètres pour étuves à usage universel
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres pour étuves contiennent un liquide rouge organique contrastant sur un verre à fond blanc.
  • Les thermomètres à immersion partielle possèdent un corps renflé en verre rond pour les maintenir en place
  • Le revêtement en PTFE empêche toute contamination du liquide et du verre en cas de bris du thermomètre
  • Numéro de série individuel