Imprimer
VWR®, Thermomètres de précision
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0805EA 218 EUR
620-0805 620-0806 620-0807 620-0808 620-0896 620-0897
VWR®, Thermomètres de précision
Thermomètres Thermomètres analogiques
Les thermomètres de précision Durac Plus comportent des graduations gravées et des fractions de degrés pour garantir précision et exactitude.
  • Sans mercure, ils contiennent un liquide organique bleu contrastant sur un verre à fond blanc sans plomb
  • Numéro de série individuel
Parfaits pour une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les laboratoires pétrochimiques, l'industrie pharmaceutique/médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Traçabilité NIST.
Informations de livraison: Livrés avec un certificat de précision et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).