Imprimer
VWR®, Thermomètres pour blocs secs/incubateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0814EA 111 EUR
620-0814 620-0815
VWR®, Thermomètres pour blocs secs/incubateurs
Thermomètres Thermomètres analogiques
Peuvent être utilisés dans tous les blocs de chauffage et blocs de séchage standard, les bains-marie et les incubateurs. Contiennent un liquide de remplissage organique bleu sur verre à fond blanc sans plomb.
  • Immersion partielle
  • Numéros de série individuels
  • Le revêtement en PTFE empêche toute contamination du liquide et du verre
Immersion depth: 35 mm
Certifications: Traçabilité NIST.
Informations de livraison: Livrés avec un certificat de précision multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.