Imprimer
Verification wall-mounted thermometers
Fournisseur: Amarell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Z640000 Z640008 Z640180 G17003 Z640102
620-1159EA 4.2 EUR
620-1159 620-3150 620-3152 620-1160 AMARZ640102
Verification wall-mounted thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres muraux ayant subi des tests gouvernementaux sont livrés avec une certificat de vérification (620-1160).
  • Deux finitions: érable acajou ou hêtre naturel
  • Design pratique
  • Choix de trois remplissages
Remplissage à l'alcool rouge ou bleu.