Imprimer
Bandelettes tests d'alcoolémie pour salive
Fournisseur: SureScreen Diagnostics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-1245EA 131 EUR
720-1245
Bandelettes tests d'alcoolémie pour salive
Tests pour le dépistage de drogue
Pour un usage unique, les tests occasionnels ou les éthylotests. Les bandelettes tests d'alcoolémie pour salive constituent une méthode rapide et hautement sensible de détection de la présence d'alcool dans la salive et donnent une approximation de la concentration relative d'alcool dans le sang à au moins 0,02%. Plages de détection de 0,02% à 0,30% pour la concentration relative approximative d'alcool dans le sang. Idéales pour un usage unique ou pour des contrôles hors site.
  • Résultats quantitatifs et précis avec la salive
  • Aucun faux positif
  • Résultats en deux minutes
  • Utilisation possible par du personnel non médical