Imprimer
Bandelettes tests multi-panneaux pour tests de détection des drogues dans les urines
Fournisseur: SURESCREEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SDA7DS12300 S10DS S7DS16
SURESDA7DS12300EA 281 EUR
SURESDA7DS12300 SURES10DS SURES7DS16
Bandelettes tests multi-panneaux pour tests de détection des drogues dans les urines
Tests pour le dépistage de drogue
Panneaux disponibles, permettant de tester jusqu'à 10 substances. Permettent de déterminer avec précision la substance addictive. Produits spéciaux disponibles également en fonction des quantités. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
  • Précis à 99%
  • Effacement des résultats en 5 minutes
  • Large gamme d'options de dépistage
AMP : amphétamines
BAR : barbituriques
BZO : benzodiazépines
COC : cocaïne
mAMP : méthamphétamines
MDMA : ecstasy
DMT : méthadone
OPI : opiacés
PCP : phénylcyclidine
TCA : antidépresseurs tricycliques
THC : cannabis
En savoir plus