Ces distributeurs en plastique conviennent pour une utilisation avec des rouleaux simples et / ou multiples de ruban Time®.
- Pour différentes tailles et largeurs de rouleaux
- Portable ou pour utilisation sur paillasse
- Distributeurs de paillasse avec couvercle repliable et ventouses inférieures pour un placement sécurisé
HD-2: Distributeur portatif pour une variété de rubans adhésifs et/ou d'étiquettes jusqu'à 28 mm de large et 12,7 m de long. Comprend deux entretoises et une pince en plastique pour verrouiller le distributeur. Utilisation comme distributeur de rouleau simple ou multiple.
60P: Distributeur de banc pour rouleaux avec des noyaux de 76 mm. Pour plusieurs rouleaux de ruban adhésif et d'étiquettes jusqu'à 235 mm. Taille: 250×184×152 mm.
500P: Distributeur de paillasse pour rouleaux de 25 mm. Pour plusieurs rouleaux de ruban adhésif et d'étiquettes jusqu'à 228 mm. Taille: 250×114×86 mm.