Imprimer
Fûts, cylindriques et légers, avec bout mâle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 388 EUR
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Fûts, cylindriques et légers, avec bout mâle
Récipients Récipients cylindriques
Fûts économiques avec graduations. Avec rebord saillant (collerette). Épaisseur de paroi ~ 2,4 mm. LLDPE, translucide, avec couvercle et robinet.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures comprises entre -100 et +120 °C
  • Conforme aux exigences USP VI et FDA 21 CFR 177.1520