Imprimer
Aiguilles à usage unique pour applications spéciales, Sterican®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4665643 4665635
612-0161EA 51.5 EUR
612-0161 612-0162
Aiguilles à usage unique pour applications spéciales, Sterican®
Aiguilles pour seringues
En acier inoxydable, embout Luer Lock en PP transparent. Les aiguilles stériles hypodermiques Sterican® à paroi fine et usage unique sont adaptées aux injections intramusculaires, sous-cutanées, intraveineuses, intraartérielles et autres injections spécifiques.
  • Surface lisse avec revêtement en silicone léger
  • Pointes à trois facettes, court ou long biseau
  • Pour une douleur minimale à la perforation
Certifications: ISO 6009