Imprimer
Sterican® Aiguilles à usage unique
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4657527 4657624B 4657527B
612-0142EA 0 EUR
612-0142 BRAU4657624B BRAU4657527B
Sterican® Aiguilles à usage unique
Aiguilles pour seringues
Aiguille en acier chrome-nickel inoxydable avec surface extrêmement lisse et revêtement en silicone léger, embout de verrouillage Luer en PP transparent
  • Embout à code couleur, ISO 6009
  • Exempt de latex et de PVC
  • Triple biseau pour une douleur minimale à la perforation (biseau long)
Certifications: ISO 7864, DIN 13097
Cdt: Individuel et stérile.100 aiguilles (20 blocs de 5) par boîte.