Imprimer
Aiguilles hypodermiques, Microlance™ 3
Fournisseur: BD Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 18.7 EUR
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
Aiguilles hypodermiques, Microlance™ 3
Aiguilles pour seringues
Stériles, à usage unique, embase en PP, aiguille en acier inoxydable. Pour injections intradermiques, sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses. Peuvent être placées sur un adaptateur Luer ou BD Luer Lock. Adaptateur et codes couleur conformes aux normes ISO.
  • Biseau de conception avancée avec un indice de pénétration supérieur
  • Nouvelle huile de silicone assurant un glissement parfait de l'aiguille
  • Parois fines permettant d'utiliser des aiguilles plus fines et d'augmenter le débit lors des injections ou des prélèvements
  • Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
Cdt: Individuel sous film blister et papier de qualité médicale.