Imprimer
Aiguilles hypodermiques, Neolus®
Fournisseur: TERUMO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NN-1838R NN-1838S NN-1850R NN-1925R NN-1938S NN-2025R NN-2038R NN-2038S NN-2055S NN-2125R NN-2138R NN-2138S NN-2232S NN-2238R NN-2250R NN-2332R NN-2425R NN-2516R NN-2613R NN-2716R NN-2719R NN-1030R BN-1838 NN-2316R
613-4906EA 0 EUR
613-4906 613-4907 613-0553 613-4908 613-3868 613-4910 612-0132 613-3869 613-3870 613-4911 612-0133 613-3871 613-3872 613-4913 613-0555 612-0135 613-0556 613-4915 613-4916 613-3874 612-0138 613-4905 TERUBN-1838 613-3873
Aiguilles hypodermiques, Neolus®
Aiguilles pour seringues
Stériles, à usage unique. Les aiguilles sont inspectées avec minutie et d'une qualité inégalée.
  • Paroi normale, fine ou ultra fine, points de biseau à 12° (sauf 613-4907 et 612-0130: 18,5°)
  • Stérilisation par oxyde d'éthylène, conforme aux exigences de la pharmacopée américaine
  • Embouts Luer standard, conformes à AFNOR S 90 011 (6%)
Cdt: Blister stériles individuels avec code couleur.