Imprimer
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, record tip
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7.20027 7.20033 7.20037 7.20041 7.20044
613-0491EA 240 EUR
613-0491 613-0492 POUL7.20037 613-0493 POUL7.20044
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, record tip
Seringues Seringues médicales
Cylindre en verre Durobax®, embout et piston interchangeable en métal, sans aiguille, autoclavables
  • Embout Record, piston interchangeable
  • Graduation de couleur brune
  • Autoclavables à +134 °C
Certifications: Conformes ISO 9001, directive médicale 93/42/EEC.
Informations de commande: Fournies en emballage individuel.