Imprimer
Seringues, FORTUNA® OPTIMA®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7.14021 7.14027 7.14029 7.14033 7.14037 7.14041 7.14044 7.14045 7.14051
612-0331EA 16.6 EUR
612-0331 612-0332 612-0333 612-0587 612-0335 612-0336 612-0337 612-0338 612-0339
Seringues, FORTUNA® OPTIMA®
Seringues Seringues médicales
Cylindre et piston en verre Durobax® avec embout en métal, sans aiguille, autoclavable
  • Embout Luer Lock
  • Graduations en brun
  • Autoclavables à +134 °C
Certifications: Conformité à la norme ISO 9001, directive médicale 93/42/CEE.
Informations de commande: Conditionnement individuel