Imprimer
Seringues pour échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse, CTC PAL® GC-xt et Combi PAL-xt en mode liquide
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
202668 203043 203072 203074 203075 203076 203078 203080 203185 203189 203197 203205 203206 203209 203219 203225 203226 203363 203362 203361 203275
HAMI202668EA 173 EUR
HAMI202668 549-1313 549-1310 549-0569 549-1319 549-1314 549-1315 549-1316 549-1307 549-1311 549-0570 549-1312 549-0572 549-0573 549-0574 HAMI203225 549-0575 549-1308 549-0525 549-1309 HAMI203275
Seringues pour échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse, CTC PAL® GC-xt et Combi PAL-xt en mode liquide
Seringues Seringues de chromatographie
Ces seringues C-line permettent de fixer l'aiguille au cylindre, ce qui élimine tout contact entre le solvant de l'échantillon et l'adhésif, réduisant ainsi le risque de contamination et de pics fantômes. Le polymère inerte de la pointe du piston favorise la compatibilité avec les solvants et une durée de vie allongée.