Imprimer
Microseringues standard
Fournisseur: Hospidex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EX-MS250 EX-MS500
613-1719EA 82.4 EUR
613-1719 613-1720
Microseringues standard
Seringues Seringues de chromatographie
Pour analyses ultraprécises. Pas de volume mort, le piston atteignant l'extrémité de l'aiguille.
Pointe de longueur de 50 mm biseautée.