Imprimer
Seringues pour injection GC "On-Column"
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 199 EUR
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Seringues pour injection GC "On-Column"
Seringues Seringues de chromatographie
Seringues GC 'on-column' avec trois choix d'aiguilles: fixe acier inoxydable (N), amovible acier inoxydable (RN) ou amovible verre de silice (RNFS).