Imprimer
Seringues avec piston dans l'aiguille, 0,5 à 5 µl
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
000300 000301 000303 000310 000311 000350 000353 000355 000500 000501 000505 000506 000510 000550 000553 000570 000800 000801 000802 000803 000804 000850 000852
549-0253EA 134 EUR
549-0253 549-0414 549-0415 549-0254 549-0416 549-0255 549-0424 549-0425 549-0258 549-0417 549-0259 549-0418 549-0419 549-0260 549-0261 549-0262 549-0263 549-0420 549-0264 549-0421 549-0422 549-0265 549-0426
Seringues avec piston dans l'aiguille, 0,5 à 5 µl
Seringues Seringues de chromatographie
Étanchéité garantie aux liquides et aux gaz jusqu'à 3,5 bar. Le piston se déploie dans la pointe de l'aiguille. Idéales pour la distribution de très petits volumes de liquide.
  • Piston et aiguille interchangeable
Kits d'aiguilles/de pistons de rechange sur demande.
* Les données de Ø et de longueur mentionnées sont celles de l'aiguille.