Imprimer
Écouvillons en éponge, Polywipe®
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MW728 MW729
720-0144EA 281 EUR
720-0144 720-0145
Écouvillons en éponge, Polywipe®
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
La matière en éponge non inhibitrice permet d'échantillonner de façon efficace de grandes surfaces, pour le contrôle environnemental et la surveillance de l'hygiène. Disponibles en versions sec ou pré-humidifié avec diluant stérile. Les produits Polywipe sont fournis en poches pelables pour une utilisation immédiate, ou dans un conteneur à bouchon bleu de 110 ml pour le transfert au laboratoire.
  • Couleur bleue hautement visible
  • Triple emballage et stérilisation par irradiation
Informations de livraison: Fournis avec gants stériles de manipulation.