Imprimer
Écouvillons de nettoyage, CleanTips® MicroSwab™
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX730 TX730_U
710-0554EA 634 EUR
710-0554 TEXWTX730_U
Écouvillons de nettoyage, CleanTips® MicroSwab™
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons de nettoyage pour l'application précise de solvants et de solutions détergentes.
  • Très faible relargage de particules et de résidus non volatiles
  • Petite pointe de nylon synthétique compressé sur un manche en PP rigide
Conçus pour une utilisation sur fibres optiques, microscopes, réticules, masques photographiques et plaquettes.
Cdt: Sachet double traité en salles propres.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904