Imprimer
VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217-1000EA 21.9 EUR
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Supports Supports pour ballons
Idéals pour les flacons à fond rond et autres récipients en verre à fond rond. En liège aggloméré, naturel.
  • Économiques et issus de ressources renouvelables
  • Légers et résistants
  • Bonne résistance thermique