Imprimer
Bouchons en verre soufflé creux, longueur B, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SB10 SB19 SB24 SB45 SB14 SB34 SB29 SB12
201-0528EA 54 EUR
201-0528 201-8674 201-8675 201-0531 201-8672 201-2376 201-0530 BIBBSB12
Bouchons en verre soufflé creux, longueur B, Quickfit®
Bouchons Bouchons en verre
Ces bouchons en verre conviennent parfaitement à une utilisation avec la verrerie à joints Quickfit® et d'autres verreries à col en verre rodé standard.
  • Résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Structure soufflée creuse pour plus de légèreté
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
Tous les bouchons Quickfit® sont conformes aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383.
ISO 383